Learn More
Thermo Scientific Chemicals Soudan noir B, coloration biologique de haute pureté
Code produit 10616212 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10616212 25 g Flacon en verre 25g
10475125 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10616212 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 190160250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.85€
    61.65€ / 25g
    Économisez 13.20€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 4197-25-5 | C29H24N6 | 456.553 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4197-25-5
Formule moléculaire C29H24N6
Poids moléculaire (g/mol) 456.553
Numéro MDL MFCD00006919
Clé InChI YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 26150, Fat Black HB, Solvent Black 3
CID PubChem 61336
Nom IUPAC (2,2-diméthyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phényldiazénylnaphtalène-1-yl)diazène
SMILES CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan Black B, high purity biological stain
Point de fusion 120.0°C to 124.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Brun à noir
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Poids de la formule 456.54
Qualité Haute pureté