Learn More
Soudan Noir B, MP Biomedicals
Code produit 11436895 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11436895 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11436895 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0520647010
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan Black B
CAS 4197-25-5
Formule moléculaire C29H24N6
Quantité 10 g
Clé InChI YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
Nom IUPAC (2,2-diméthyl-1,3-dihydropérimidin-6-yl)-(4-phényldiazénylnaphtalén-1-yl)diazène
Poids moléculaire (g/mol) 456.553
CID PubChem 61336
Poids de la formule 456.55