Learn More
Soudan Noir B, MP Biomedicals
Code produit 11444411 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11444411 25 g
11434411 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444411 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215208825
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
CAS: 4197-25-5 | C29H24N6 | 456.553 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 4197-25-5
Formule moléculaire C29H24N6
Poids moléculaire (g/mol) 456.553
Clé InChI YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Solvent Black 3
CID PubChem 61336
Nom IUPAC (2,2-diméthyl-1,3-dihydropérimidin-6-yl)-(4-phényldiazénylnaphtalén-1-yl)diazène
SMILES CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan Black B
Quantité 25 g
Poids de la formule 456.5