Learn More
Soudan noir, Fisher BioReagents™
Code produit. 10491135
Click to view available options
Quantité:
10 g
Code produit. 10491135
Marque: Fisher BioReagents BP10910
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Sudan Black est utilisé pour colorer les chromosomes et les lipoprotéines, ainsi que la graisse dans les bactéries.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan Black
Point de fusion 120°C
CAS 4197-25-5
Coefficient d’extinction 600g(-1) cm(-1) min.
Formule moléculaire C29H24N6
Merck Index 15, 9016
Identification Pass Test
Clé InChI YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
Nom IUPAC (2,2-diméthyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phényldiazénylnaphtalène-1-yl)diazène
Poids moléculaire (g/mol) 456.553
CID PubChem 61336
Lambda max. 598 to 602nm
Poids de la formule 456.54
Perte à la dessiccation 5% max.
Conditionnement Bouteille en verre
N° d’indice de couleur 26150
Couleur Marron
Quantité 10 g
Forme physique Poudre