Learn More
Soudan Noir, TRC
Code produit 30138669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138669 5 g 5g
30137823 25 g 25g
17933375 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138669 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6889105G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4197-25-5
Formule moléculaire C29 H24 N6
Poids moléculaire (g/mol) 456.54
Synonyme 1H-Perimidine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-6-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)-1-naphthalenyl]diazenyl]- (ACI), 1H-Perimidine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-6-[[4-(phenylazo)-1-naphthalenyl]azo]- (9CI), 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)-1-naphthalenyl]diazenyl]-1H-perimidine (ACI), C.I. Solvent Black 3 (7CI, 8CI), Sudan Black B (6CI), (2,2-Dimethyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phenyldiazenylnaphthalen-1-yl)diazene, 2,2-Dimethyl-6-[[4-(phenyldiazenyl)-1-naphthyl]diazenyl]-2,3-dihydro-1H-perimidine, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[(4-phenylazo-1-naphthalenyl)-azo]-1H-perimidine, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[[4-(phenylazo)-1-naphthyl]azo]perimidine, 6-(1-Phenylazo-4-naphthylazo)-2,3-dihydro-2,2-dimethylperimidine, Aizen SOT Black 6, C.I. 26150, Ceres Black BN, Chuo Sudan Black 141, Fast Black HBN, Fat Black HB, Fat Black HB 01, Hexatype Black B, Lacquer Black S, Lacquer Black VB, Neptune Black X 60, NSC 11239, Nubian Black BT, Oil Black 141, Oil Black 860, Oil Black BT, Oil Black HBB, Oil Black HZ, Orient Oil Black 860, Orient Oil Black HBB, Polysolve Black 3, Solvent Black 3, SOT-Black 6, Sudan Black, Sudan Black 141, Sudan Black BB, Sudan Black X 60, Sudan Deep Black BB, Sudan Deep Black BN, Typogen Black
Nom IUPAC (E)-(2,2-diméthyl-1,3-dihydropérimidine-6-yl)-[4-[(E)-phényldiazényl]naphtalène-1-yl]diazène
SMILES CC1(C)Nc2cccc3c(ccc(N1)c23)N=Nc4ccc(N=Nc5ccccc5)c6ccccc46
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan Black B
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C29H24N6/c1-29(2)30-26-14-8-13-22-25(17-18-27(31-29)28(22)26)35-34-24-16-15-23(20-11-6-7-12-21(20)24)33-32-19-9-4-3-5-10-19/h3-18,30-31H,1-2H3
Poids de la formule 456.2062