Learn More
Sudan Blue II;Oil Blue 35, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sudan Blue II |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H26N2O2/c1-3-5-13-23-17-11-12-18(24-14-6-4-2)20-19(17)21(25)15-9-7-8-10-16(15)22(20)26/h7-12,23-24H,3-6,13-14H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 350.1994 |