Learn More
Thermo Scientific Chemicals Soudan I
Code produit. 10133240 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10133240
Marque: Thermo Scientific Chemicals 147060250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 842-07-9 | C16H12N2O | 248.285 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 842-07-9
Formule moléculaire C16H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 248.285
Numéro MDL MFCD00003911
Clé InChI ZONYAPYTDIVJGG-VLGSPTGOSA-N
Synonyme C.I. 12055, 1-Phenylazo-2-naphthol, Solvent Yellow 14
CID PubChem 5858445
Nom IUPAC (1Z)-1-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-2-un
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC=CC=C32
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan I
Point de fusion 131.0°C to 133.0°C
Beilstein 16, IV, 228
Spectre IR Authentique
Lambda max. at approximately 418 and 476nm (in ethanol)
Poids de la formule 248.28
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 500 min. (at 476nm, in ethanol)
Couleur Marron ou orange à rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sudan I
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.