Learn More
Thermo Scientific Chemicals Soudan II
Code produit 11325119
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11325119 100 g 100g
11315119 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11325119 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A17613.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 3118-97-6 | C18H16N2O | 276.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3118-97-6
Formule moléculaire C18H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 276.34
Numéro MDL MFCD00003896
Clé InChI YPXOPAFVVHXQDP-ZZEZOPTASA-N
Synonyme C.I. 12140; Solvent Orange 7
CID PubChem 5809936
Nom IUPAC (1Z)-1-[2-(2,4-diméthylphényl)hydrazine-1-ylidène]-1,2-dihydronaphthalène-2-one
SMILES CC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan II
Point de fusion 156°C to 160°C
Poids de la formule 276.34
Quantité 100 g