Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudan II,  %, pur
Code produit 10328330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10328330 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10328330 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 190150250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan II
Point de fusion 156.0°C to 158.0°C
CAS 3118-97-6
Formule moléculaire C18H16N2O
Numéro MDL MFCD00003896
Beilstein 16, 168
Synonyme C.I. 12140, 1-(2, 4-Dimethylphenylazo)-2-naphthol, Solvent orange 7
Clé InChI YPXOPAFVVHXQDP-ZZEZOPTASA-N
Spectre IR Authentique
SMILES CC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(C)=C1
Nom IUPAC (1Z)-1-[(2,4-diméthylphényl)hydrazinylidène]naphtalène-2-un
Poids moléculaire (g/mol) 276.34
CID PubChem 5809936
Lambda max. at approximately 420 and 493nm (in methanol)
Poids de la formule 276.33
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 500 min. (at 493nm, in methanol)
Couleur Marron-orange à rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sudan II
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.