Learn More
Soudan II, CVR
Code produit 30418456
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30418456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418456 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6888905G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan II
CAS 3118-97-6
Formule moléculaire C18 H16 N2 O
Quantité 5 g
Synonyme 2-Naphthalenol','1-[(2,4-dimethylphenyl)azo]- (9CI), C.I. Solvent Orange 7 (7CI,8CI), Sudan Red (6CI), 1-[2-(2,4-Dimethylphenyl)diazenyl]-2-naphthalenol, AF Red No. 5, Brasilazina Oil Scarlet 6G, Brilliant Oil Scarlet B, C.I. 12140, Calco Oil Scarlet BL, Ceres Orange RR, Cerisol Scarlet G, Ext D and C Red No. 14, FD and C Red No. 32, Fast Oil Orange II, Fat Scarlet 2G, Grasan Orange 3R, Japan Red 5, Japan Red 505, Japan Red No.5, Lacquer Orange VR, NSC 10457, Oil Orange 2R, Oil Orange KB, Oil Orange N Extra, Oil Orange R, Oil Orange X, Oil Orange XO, Oil Red XO, Oil Scarlet, Oil Scarlet 371, Oil Scarlet 6G, Oil Scarlet BL, Oil Scarlet YS, Red 505, Red No. 5, Resin Scarlet 2R, Solvent Orange 7, Somalia Orange 2R, Somalia Orange A 2R, Sudan 2, Sudan II, Sudan Orange RPA, Sudan Orange RRA, Sudan Red II, Sudan orange
Formule InChI InChI=1S/C18H16N2O/c1-12-7-9-16(13(2)11-12)19-20-18-15-6-4-3-5-14(15)8-10-17(18)21/h3-11,21H,1-2H3
SMILES Cc1ccc(N=Nc2c(O)ccc3ccccc23)c(C)c1
Nom IUPAC 1-[(E)-(2,4-diméthylphényl)diazényl]naphtalén-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 276.33
Poids de la formule 276.1263