Learn More
Thermo Scientific Chemicals Soudan III
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sudan III |
| Point de fusion | ∼200°C (decomposition) |
| Beilstein | 931185 |
| Merck Index | 14,8884 |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 352.4 |