Learn More
Thermo Scientific Chemicals Soudan III
Product Code. 11493877
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11493877 25 g 25g
11403887 100 g 100g
11413887 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11493877 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. A18318.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 85-86-9 | C22H16N4O | 352.397 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 85-86-9
Formule moléculaire C22H16N4O
Poids moléculaire (g/mol) 352.397
Numéro MDL MFCD00003905
Clé InChI HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 26100; Solvent Red 23
CID PubChem 6789251
Nom IUPAC 1-[(4-phényldiazénylphényl)hydrazinylidène]naphtalène-2-un
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
Specifications
Nom chimique ou matériau Sudan III
Point de fusion ∼200°C (decomposition)
Beilstein 931185
Merck Index 14,8884
Quantité 25 g
Poids de la formule 352.4