Learn More
Sudan III, C.I.26100, Fisher Chemical
Code produit. 12897182 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 12897182
Marque: Fisher Chemical S/8620/46
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cuve en verre de 25g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 199°C
CAS 85-86-9
Formule moléculaire C22H16N4O
Numéro MDL 3905
Clé InChI HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
Nom IUPAC 1-[(4-phényldiazénylphényl)hydrazinylidène]naphtalène-2-un
Poids moléculaire (g/mol) 352.397
CID PubChem 6789251
Poids de la formule 352.1382g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Marron-rouge
Quantité 25 g
Forme physique Solide