Learn More
Sudan III (chromatographic standard), Thermo Scientific™
Code produit 11420343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420343 100 g -
11410343 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420343 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11461.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-86-9
Formule moléculaire C22H16N4O
Poids moléculaire (g/mol) 352.397
Numéro MDL MFCD00003905
Clé InChI HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 26100; Solvent Red 23
CID PubChem 6789251
Nom IUPAC 1-[(4-phényldiazénylphényl)hydrazinylidène]naphtalène-2-un
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan III (chromatographic standard)
Point de fusion ∼200°C (decomposition)
Beilstein 931185
Merck Index 14,8884
Poids de la formule 352.4
Quantité 100 g