Learn More
Soudan III-d6, CRT
Code produit 30423790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423790 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30423790 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS688902100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan III-D6
CAS 1014689-17-8
Formule moléculaire C22 2H6 H10 N4 O
Quantité 100 mg
Synonyme Sudan 3 D6 (naphthyl D6), 2-Naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol','1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-, 1-[2-[4-(2-Phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-2-naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol (ACI), 2-Naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol','1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-
Formule InChI InChI=1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/i4D,5D,6D,9D,10D,15D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N=Nc3ccc(cc3)N=Nc4ccccc4)c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
Nom IUPAC 3,4,5,6,7,8-hexadeutério-1-[(E)-[4-[(E)-phényldiazényl]phényl]diazényl]naphtalén-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 358.43
Poids de la formule 358.1701