Learn More
Sudan III, MedChemExpress
Description
Sudan III is a hydrophobic bisazo dye.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sudan III |
| CAS | 85-86-9 |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H16N4O |
| Synonyme | Sudan Red III Tetrazobenzene-β-naphthol 111440 Red |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 2.27 mg/mL (6.44 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1/N=N/C3=CC=C(/N=N/C4=CC=CC=C4)C=C3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 352.39 |
| Poids de la formule | 352.39 |
| Qualité | Research |
| Show More |