Learn More
Soudan III, MP Biomedicals™
Code produit 11414411 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11414411 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11414411 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215208725
 Article restreint
En stock
Utilisé dans la coloration des huiles, des spiritueux et des laques. Soudan III, MP Biomedicals Il s'agit d'une teinture également utilisée pour les objets zoologiques, pathologiques et végétaux (cire, cutine, résine, contenu des canaux lactifères, etc.). qui sont colorées en rouge, tandis que les membranes de cellulose
Spécification
CAS 85-86-9
Point de fusion 199 °C (littérature)
Formule moléculaire C22H16N4O
Quantité 25 g
Synonyme sudan iii, c.i. solvent red 23, 2-naphthalenol, 1-4-phenylazo phenyl azo, fhninjwbtrxebc-qszpnpogsa-n, sudaniii, sudan iiisolvent red 23, 2-naphthalenol, 1-2-4-2-phenyldiazenyl phenyl diazenyl, 1-2-4-2-phenyldiazen-1-yl phenyl diazen-1-yl naphthalen-2-ol, 1-e-4-e-phenylazo phenyl azo naphthalen-2-ol, 1-4-phenyldiazenylphenyl hydrazinylidene naphthalen-2-one
Informations sur la solubilité Insoluble dans l’eau ; soluble en chloroforme, acide acétique glaciaire ; modérément soluble dans l’alcool, l’éther, l’acétone, les huiles fixes et volatiles, le glycérol chaud. Solution rouge claire à 1 mg/mL en tolucis.
Clé InChI HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
Nom IUPAC 1-[(4-phényldiazénylphényl)hydrazinylidène]naphtalène-2-un
Poids moléculaire (g/mol) 352.397
CID PubChem 6789251
Poids de la formule 352.4
Forme physique Poudre