Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sudan III |
| CAS | 85-86-9 |
| Formule moléculaire | C22H16N4O |
| Synonyme | 1-[4-(phenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Solvent Red 23 |
| Couleur | Brun/Rouge |
| Quantité | 100 g |
| Clé InChI | HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N |
| Forme physique | Poudre |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43 |
| Nom IUPAC | 1-[(4-phényldiazénylphényl)hydrazinylidène]naphtalène-2-un |
| Show More |