Learn More
Soudan III, CVR
Code produit 30426976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30426976 10 g
30414467 25 g
30413232 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30426976 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68890010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-86-9
Formule moléculaire C22 H16 N4 O
Poids moléculaire (g/mol) 352.39
Synonyme 2-Naphthalenol, 1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]- (ACI), 1-[2-[4-(2-Phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-2-naphthalenol (ACI), 2-Naphthalenol, 1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]- (9CI), 2-Naphthol, 1-(p-phenylazophenylazo)- (6CI), C.I. Solvent Red 23 (8CI), 1-(p-Phenylazophenylazo)-2-naphthol, 1-(p-Phenylazophenylazo)-2-naphthol (Sudan III), 111440 Red, Brasilazina Oil Scarlet, C.I. 26100, Certiqual Oil Red, D and C Red No. 17, D&C Red 17, D&C Red 17 K 7007, DC Red 17, Fast Oil Scarlet III, Fat Red HRR, Fat Red R, Fat Red RS, Fat Scarlet LB, Fat Soluble Red Zh, FD And C Red No. 17, Grasal Brilliant Red G, Grasan Brilliant Red G, Japan Red 225, Japan Red No. 225, NSC 65825, NSC 8995, Oil Red 3G, Oil Red AS, Oil Red DR 126, Oil Red Extra, Oil Scarlet G, Organol Red BS, Organol Scarlet, Red 17, Red No. 225, Red Zh, Silotras Scarlet TB, Solvent Red 23, Somalia Red III, Stearix Scarlet, Sudan 3, Sudan III, Sudan P III, Sudan Red III, Tetrazobenzene-β-naphthol, Toney Red, VisioTag
Nom IUPAC 1-[(E)-[4-[(E)-phényldiazenyl]phényl]diazényl]naphtalène-2-ol
SMILES Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccc(cc3)N=Nc4ccccc4
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan III
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H
Poids de la formule 352.1324