Learn More
Thermo Scientific Chemicals Soudan IV
Code produit 11444823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444823 25 g 25g
11454823 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444823 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A12181.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 85-83-6 | C24H20N4O | 380.45 g/mol
Useful as a stain for fat in animal tissue
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-83-6
Formule moléculaire C24H20N4O
Poids moléculaire (g/mol) 380.45
Numéro MDL MFCD00003893
Clé InChI KMDLOETUWUPGMB-BXCCFQQFSA-N
Synonyme C.I. 26105; Scarlet Red
CID PubChem 6797604
Nom IUPAC (1Z)-1-(2-{2-méthyl-4-[2-(2-méthylphényl)diazène-1-yl]phényl}hydrazine-1-ylidène)-1,2-dihydronaphthalène-2-one
SMILES CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12)N=NC1=CC=CC=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan IV
Point de fusion ∼185°C (decomposition)
Merck Index 14,8393
Quantité 25 g
Poids de la formule 380.45
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sudan IV
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sudan IV