Learn More
Soudan IV-d6, CRT
Code produit 30425062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425062 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30425062 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6889225MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan 4 D6
CAS 1014689-18-9
Formule moléculaire C24 2H6 H14 N4 O
Quantité 5 mg
Synonyme 2-Naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol','1-[2-[2-methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-, 1-[2-[2-Methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-2-naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol
Formule InChI InChI=1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/i4D,5D,8D,9D,11D,14D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N=Nc3ccc(cc3C)N=Nc4ccccc4C)c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
Nom IUPAC 3,4,5,6,7,8-hexadeutério-1-[(E)-[2-méthyl-4-[(E)-(2-méthylphényl)diazényl]phényl]diazényl]naphtalén-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 386.48
Poids de la formule 386.2014