Learn More
Soudan IV, MP Biomedicals™
Code produit 11456115 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456115 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11456115 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215264825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    115.50€ / 25g
    Économisez 27.50€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau Sudan IV
CAS 85-83-6
Formule moléculaire C24H20N4O
Numéro MDL MFCD00003893
Synonyme Fat ponceau, Lipid crimson
Clé InChI KMDLOETUWUPGMB-BXCCFQQFSA-N
SMILES CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12)N=NC1=CC=CC=C1C
Nom IUPAC (1Z)-1-(2-{2-methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazen-1-yl]phenyl}hydrazin-1-ylidene)-1,2-dihydronaphthalen-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 380.45
CID PubChem 6797604
Poids de la formule 380.4
Couleur Marron à rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre