Learn More
Sudan IV, technique, C.I.26105, Fisher Chemical
Code produit 11448862 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448862 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11448862 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/8625/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 181.1°C
Point d’ébullition 260°C
CAS 85-83-6
Formule moléculaire C24H20N4O
Numéro MDL MFCD00003893
Clé InChI KMDLOETUWUPGMB-BXCCFQQFSA-N
SMILES CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12)N=NC1=CC=CC=C1C
Nom IUPAC (1Z)-1-(2-{2-methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazen-1-yl]phenyl}hydrazin-1-ylidene)-1,2-dihydronaphthalen-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 380.45
CID PubChem 6797604
Poids de la formule 380.1662g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Marron-rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • SUDAN IV
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.