Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge Soudan 7B
Code produit 10366691 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10366691 5 g Flacon en verre 5g
10541831 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10366691 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 191630050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6368-72-5 | C24H21N5 | 379.467 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6368-72-5
Formule moléculaire C24H21N5
Poids moléculaire (g/mol) 379.467
Numéro MDL MFCD00003904
Clé InChI VKWNTWQXVLKCSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 26050, N-Ethyl-1-[4-(phenylazo)phenylazo]-2-naphthylamine, Fat Red 7B, Solvent Red 19
CID PubChem 61396
Nom IUPAC N-éthyl-1-[(4-phényldiazénylphényl)diazényl]naphtalène-2-amine
SMILES CCNC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)N=NC3=CC=C(C=C3)N=NC4=CC=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan red 7B
Point de fusion 130.0°C
Beilstein 16, 379
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 379.45
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Bordeaux
Quantité 5 g
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sudan Red 7B
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.