Learn More
Sufugolix, MedChemExpress
Code produit 16475587
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16475587 5 mg
16454256 100 mg
16432848 10 mg
16409506 50 mg
16402546 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16475587 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100209
MedChemExpress Sufugolix (TAK-013) is a highly potent and orally available luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) receptor antagonist with an IC50 of 0.1 nM.
Sufugolix (TAK-013) is a highly potent and orally available luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) receptor antagonist with an IC50 of 0.1 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sufugolix
CAS 308831-61-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C36H31F2N5O4S
Quantité 5 mg
Synonyme TAK-013
Informations sur la solubilité DMSO : 1.25 mg/mL (1.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NOC)NC1=CC=C(C(S2)=C(CN(C)CC3=CC=CC=C3)C(C(N4C5=CC=CC=C5)=O)=C2N(CC6=C(F)C=CC=C6F)C4=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 667.72
Poids de la formule 667.72
Pourcentage de pureté 95.02%
Qualité Research
Forme physique Solid