Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulbactam
Code produit 15555896 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15555896 25 g 25g
15545896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15555896 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455350250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68373-14-8
Formule moléculaire C8H11NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 233.24
Clé InChI FKENQMMABCRJMK-RITPCOANSA-N
Synonyme sulbactam, sulbactam acid, penicillanic acid sulfone, sulbactamum, betamaze, 2s,5r-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide, penicillanic acid 1,1-dioxide, unii-s4tf6i2330, penicillanic acid dioxide, chembl403
CID PubChem 130313
ChEBI CHEBI:9321
Nom IUPAC Acide (2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4(6-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylique
SMILES CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulbactam
Point de fusion 156.0°C
Spectre IR Authentique
Quantité 25 g
Poids de la formule 233.24
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulbactam
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.