Learn More
Sulbactam, MedChemExpress
Description
Sulbactam (CP45899) is a competitive, irreversible beta-lactamase inhibitor. Sulbactam shows antimicrobial activity against multidrug-resistant (MDR) acinetobacter calcoaceticus--Acinetobacter baumannii (Acb) complex.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulbactam |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 68373-14-8 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C8H11NO5S |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | CP45899 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (428.74 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (85.75 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |