Learn More
Sulclamide, TRC
Code produit 30416932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30416932 1 g -
30426978 10 g -
30412009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30416932 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6990131G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2455-92-7
Formule moléculaire C7H7ClN2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 234.66
Synonyme 3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamido-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamoyl-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamyl-4-chlorobenzamide, 4-Chloro-3-sulfamoylbenzamide, SD 141-12, Sulclamid
Nom IUPAC 4-chloro-3-sulfamoylbenzamide
SMILES NC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulclamide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H7ClN2O3S/c8-5-2-1-4(7(9)11)3-6(5)14(10,12)13/h1-3H,(H2,9,11)(H2,10,12,13)
Poids de la formule 233.9866