Learn More
Sulclamide, TRC
Code produit 30426978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426978 10 g -
30416932 1 g -
30412009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30426978 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS69901310G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2455-92-7
Formule moléculaire C7H7ClN2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 234.66
Synonyme 3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamido-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamoyl-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamyl-4-chlorobenzamide, 4-Chloro-3-sulfamoylbenzamide, SD 141-12, Sulclamid
Nom IUPAC 4-chloro-3-sulfamoylbenzamide
SMILES NC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulclamide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H7ClN2O3S/c8-5-2-1-4(7(9)11)3-6(5)14(10,12)13/h1-3H,(H2,9,11)(H2,10,12,13)
Poids de la formule 233.9866