Learn More
Sulfacetamide Sodium, MedChemExpress
Description
Sulfacetamide Sodium is an anti-infective agent that is used topically to treat skin infections and orally for urinary tract infections.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfacetamide Sodium |
| CAS | 127-56-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C8H9N2NaO3S |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 50 mg/mL (211.67 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (141.10 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(N([Na])C(C)=O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 236.22 |
| Poids de la formule | 236.22 |
| Afficher plus |