Learn More
Sulfacétamide de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470557 25 g 25g
11480557 100 g 100g
11490557 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22426.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 6209-17-2 | C8H9N2NaO3S | 236.22 g/mol
Sulfacetamide sodium salt hydrate is an anti-infective agent that is used topically to treat skin infections and orally for urinary tract infections. It adapts to cure trachoma, conjunctivitis, keratitis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfacétamide sel de sodium hydraté est un agent anti-infectieux qui est utilisé topiquement pour traiter les infections cutanées et par voie orale pour les infections urinaires. Il s’adapte au traitement du trachome, de la conjonctivite et de la kératite.
Solubilité
Librement soluble dans l’eau. Insoluble dans le chloroforme, l’éther et le benzène.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6209-17-2
Formule moléculaire C8H9N2NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 236.22
Numéro MDL MFCD00007885
Clé InChI PQMSFAORUFMASU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium sulfacetamide, sulfacetamide sodium monohydrate, sulfacetamide sodium salt hydrate, sulfacetamide sodic hydrate, unii-4nrt660kjq, sulfacetamide sodium usp, cetamide, sulfair forte, sulfair 10, 4nrt660kjq
CID PubChem 6419954
ChEBI CHEBI:63858
Nom IUPAC Sodium ; Acétyl-(4-aminophényl)sulfonylazanide ; Hydrate
SMILES CC(=O)N([Na])S(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfacetamide sodium salt hydrate
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Insoluble in chloroform,ether,and benzene.
Poids de la formule 236.23 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfacetamide, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetamide, N-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-,monosodium salt, monohydrate