Learn More
monohydrate de sel de sodium de sulfacétamide, TRC
Code produit 30427546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427546 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427546 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68896510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfacetamide sodium salt
CAS 6209-17-2
Formule moléculaire C8H9N2O3S.H2O.Na
Quantité 10 g
Synonyme Sulfacetamide Sodium Monohydrate, N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide sodium salt hydrate (1:1:1), N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide monosodium salt monohydrate, N-Sulfanilylacetamide monosodium salt monohydrate, N1-Acetylsulfanilamide sodium monohydrate, Sodium N-sulfanilylacetamide monohydrate, Sodium sulfacetamide monohydrate, Sulamyd sodium monohydrate, Sulfacetamide sodium monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C8H10N2O3S.Na.H2O/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8;;/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
SMILES O.[Na+].CC(=O)[N-]S(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Nom IUPAC sodium;acétyl-(4-aminophényl)sulfonylazanide;hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 254.2387
Poids de la formule 254.0337