Learn More
Sulfachloropyrazine, TRC
Code produit 30012255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012255 1 g 1g
17968504 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012255 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6890631G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-65-8
Formule moléculaire C10 H9 Cl N4 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 284.72
Synonyme Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(6-chloropyrazinyl)- (9CI), Sulfanilamide, N1-(6-chloropyrazinyl)- (7CI,8CI), 4-Amino-N-(6-chloro-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide, Esb3, Esb3 (antibiotic), N1-(6-Chloropyrazinyl)sulfanilamide, Sulfachloropyrazine, Sulfaclozine, Sulfatyf
Nom IUPAC 4-amino-N-(6-chloropyrazine-2-yl)benzènesulfonamide
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cncc(Cl)n2
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfachloropyrazine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-5-13-6-10(14-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15)
Poids de la formule 284.0135
Pourcentage de pureté >95%