Learn More
Sodium sulfachloropyridazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15502333 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15502333 1 g 1g
15512333 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15502333 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458060010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 23282-55-5
Formule moléculaire C10H8ClN4NaO2S
Poids moléculaire (g/mol) 306.7
Clé InChI GHQJXOBLWKFNAD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 87077948
Nom IUPAC 4-amino-N-(6-chloropyridazin-3-yl)benzènesulfonamide ; sodium
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)NC2=NN=C(C=C2)Cl.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfachloropyridazine sodium
Point de fusion 262.0°C to 270.0°C
Perte à la dessiccation 2% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 306.7
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulphachloropyridazine sodium
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium N-(6-chloropyridazin-3-yl)sulphanilamidate
RUO– À des fins de recherche uniquement