Learn More
Sodium sulfachloropyridazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15512333 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15512333 5 g 5g
15502333 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15512333 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458060050
 Article restreint
Expédition estimée: 10-02-2027
Identifiants chimiques
CAS 23282-55-5
Formule moléculaire C10H8ClN4NaO2S
Poids moléculaire (g/mol) 306.7
Clé InChI GHQJXOBLWKFNAD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 87077948
Nom IUPAC 4-amino-N-(6-chloropyridazin-3-yl)benzènesulfonamide ; sodium
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)NC2=NN=C(C=C2)Cl.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfachloropyridazine sodium
Point de fusion 262.0°C to 270.0°C
Perte à la dessiccation 2% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 306.7
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement