Learn More
Sulfachlorpyridazine sodique, TRC
Code produit 30414788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30414788 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6890605G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfachlorpyridazine Sodium
CAS 23282-55-5
Formule moléculaire C10H8ClN4NaO2S
Quantité 5 g
Synonyme Sulfachloropyridazine Sodium
Formule InChI InChI=1S/C10H8ClN4O2S.Na/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8;/h1-6H,12H2;/q-1;+1
SMILES [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ccc(Cl)nn2
Nom IUPAC sodium;(4-aminophényl)sulfonyl-(6-chloropyridazin-3-yl)azanide
Poids moléculaire (g/mol) 306.7
Poids de la formule 305.9954