Learn More
Sulfadiazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429513 50 g 50g
11439513 250 g 250g
11419513 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429513 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12370.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 68-35-9 | C10H10N4O2S | 250.276 g/mol
Sulfadiazine is used as an antibacterial. It is a short-acting sulfonamide that is commonly used with pyrimethamine to treat toxoplasmosis in patients with acquired immunodeficiency syndrome. It is also used to treat newborns with congenital infections and to control acute infections when studying murine models of reactivated toxoplasmosis. It is It eliminates bacteria that cause infections by stopping the production of folic acid inside the bacterial cell, and is commonly used to treat urinary tract infections (UTIs)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-35-9
Formule moléculaire C10H10N4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 250.276
Numéro MDL MFCD00006065
Clé InChI SEEPANYCNGTZFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfadiazine, sulphadiazine, sulfapyrimidine, sulfadiazin, sulfazine, sulfadiazene, liquadiazine, sulfapyrimidin, adiazin, adiazine
CID PubChem 5215
ChEBI CHEBI:9328
Nom IUPAC 4-amino-N-pyrimidin-2-ylbenzènesulfonamide
SMILES C1=CN=C(N=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfadiazine
Point de fusion 253°C to 256°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 50 g
Merck Index 14,8903
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 250.28
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfadiazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..