Learn More
Sulfadiazine-d4 (benzène-d4), CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfadiazine D4 |
| CAS | 1020719-78-1 |
| Formule moléculaire | C10 D4 H6 N4 O2 S |
| Quantité | 0.01 g |
| Synonyme | 4-Amino-N-2-pyrimidinylbenzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, 4-amino-N-2-pyrimidinyl-, Sulfadiazine D4 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7 H,11H2,(H,12,13,14)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2ncccn2 |
| Nom IUPAC | 4-amino-2,3,5,6-tétradeutéro-N-pyrimidine-2-ylbenzènesulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 254.302 |
| Poids de la formule | 254,078 g/mol |
| Afficher plus |