Learn More
Sulfadiazine, MedChemExpress
Description
Sulfadiazine is a sulfonamide antibiotic with antimalarial activity. Sulfadiazine can be used for toxoplasmosis research.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfadiazine |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 68-35-9 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C10H10N4O2S |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (199.78 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CC=N2)=O |
| Afficher plus |