Learn More
Sulfadiazine, TRC
Code produit 17934955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17934955 1 g 1g
17933025 50 mg 50mg
17921305 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17934955 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6990541G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-35-9
Formule moléculaire C10 H10 N4 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 250.28
Synonyme 4-Amino-N-pyrimidin-2-ylbenzenesulfonamide, Sulfadiazine, Sulfadimidine Imp. B (Pharmeuropa), N1-2(1H)-Pyrimidinylidenesulfanilamide, N1-2-Pyrimidinylsulfanilamide, 2-(4-Aminobenzenesulfonamido)pyrimidine, 2-(4-Aminobenzenesulfonylamino)pyrimidine, 2-(p-Aminobenzenesulfonamido)pyrimidin, 2-Sulfanilamidopyrimidine, 2-Sulfanilylaminopyrimidine, 4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, 4-[[(Pyrimidin-2-yl)amino]sulfonyl]aniline, A 306, Adiazin, Adiazine, Coco-Diazine, Cremodiazine, Debenal, Deltazina, Di-Azo-Mul, Diazin, Diazolone, Diazovit, Diazyl, Eskadiazine, Honey diazine, Lipo-Diazine, Lipo-Levazine, Liquadiazine, Microsulfon, N1-2-Pyrimidinylsulfanilamide, N1-2-Pyrimidylsulfanilamide, NSC 35600, Neazine, Piridisir, Pirimal, Pyrimal, RP 2616, SDA, SN 112, Sanodiazine, Spofadrizine, Sterazine, Sulfadiazin, Sulfadiazina Reig Jofre, Sulfapirimidin, Sulfapyrimidine, Sulfazin, Sulfazin (Russian pharmaceutical), Sulfazine, Sulfolex, Sulphadiazine, Sulphadiazine E, Theradiazine
Nom IUPAC 4-amino-N-pyrimidine-2-ylbenzènsulfonamide
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfadiazine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)
Poids de la formule 250.0524
Pourcentage de pureté >95%