Learn More
Sulfadiméthoxine-d4, TRC
Code produit 30418437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418437 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30418437 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6990611MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfadimethoxine-d4
CAS 1020719-80-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12H10D4N4O4S
Quantité 1 mg
Synonyme Sulfadimethoxine D4
Formule InChI InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2cc(OC)nc(OC)n2
Poids moléculaire (g/mol) 314.35
Poids de la formule 314.0987
Pourcentage de pureté >95