Learn More
Sulfadiméthoxine, Thermo Scientific™
Code produit 17780669 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
17780669 5 g 5g
17790669 25 g 25g
17700679 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17780669 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 469760050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau Sulfadimethoxine
Type Sulfadimethoxine
Forme physique Crystalline Powder
CAS 122-11-2
Point de fusion 195°C to 203°C
Spectre IR Conforms
Perte à la dessiccation ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Crème à blanc
Quantité 5 g
Formule moléculaire C12 H14 N4 O4 S
Gamme de produits Life science
Numéro MDL 00057345
Conditions d’expédition No special requirements
Poids moléculaire (g/mol) 310.33
Pourcentage de pureté ≥97.5%