Learn More
Sulfadimethoxine, Thermo Scientific™
Code produit. 17790669 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 17790669
Marque: Thermo Scientific Acros 469760250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfadimethoxine
Type Sulfadimethoxine
Forme physique Crystalline Powder
CAS 122-11-2
Point de fusion 195°C to 203°C
Spectre IR Conforms
Perte à la dessiccation ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Crème à blanc
Quantité 25 g
Formule moléculaire C12 H14 N4 O4 S
Gamme de produits Life science
Numéro MDL 00057345
Conditions d’expédition No special requirements
Poids moléculaire (g/mol) 310.33
Pourcentage de pureté ≥97.5%