Learn More
Sulfadoxine, 98%
Code produit 15467559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Plastic bottle
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15467559 100 g Plastic bottle 100g
15447559 5 g Flacon en verre 5g
15457559 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15467559 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66268.22
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2447-57-6 | C12H14N4O4S | 310.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2447-57-6
Formule moléculaire C12H14N4O4S
Poids moléculaire (g/mol) 310.33
Numéro MDL MFCD00792890
Clé InChI PJSFRIWCGOHTNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfadoxine, sulforthomidine, sulphadoxine, fanasil, sulphormethoxine, sulfadoxin, 4-amino-n-5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl benzenesulfonamide, sulfadoxina, sulfadoxinum, fanzil
CID PubChem 17134
ChEBI CHEBI:9329
Nom IUPAC 4-amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzene-1-sulfonamide
SMILES COC1=NC=NC(NS(=O)(=O)C2=CC=C(N)C=C2)=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfadoxine
Conditionnement Plastic bottle
Quantité 100 g
Beilstein 625453
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol & ammonium hydroxide (9:1) at 20mg/ml
Poids de la formule 310.33
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Powder