Learn More
Sulfadoxine, MedChemExpress
Code produit 16480928
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480928 5 g
16478488 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16480928 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0439
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Sulfadoxine(Sulphadoxine) is a long acting sulfonamide that is used, usually in combination with other drugs, for respiratory, urinary tract and malarial infections. Sulfadoxine inhibits HIV replication in peripheral blood mononuclear cells.
Sulfadoxine(Sulphadoxine) is a long acting sulfonamide that is used, usually in combination with other drugs, for respiratory, urinary tract and malarial infections. Sulfadoxine inhibits HIV replication in peripheral blood mononuclear cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfadoxine
Forme physique Solid
CAS 2447-57-6
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H14N4O4S
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme Sulphadoxine
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (322.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(NC1=NC=NC(OC)=C1OC)(C2=CC=C(N)C=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 310.33
Poids de la formule 310.33
Pourcentage de pureté 99.44%
Qualité Research