Learn More
Sulfaethoxypyridazine, TRC
Code produit 30008909
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008909 100 mg 100mg
30007030 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30008909 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS699255100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 963-14-4
Formule moléculaire C12 H14 N4 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 294.33
Synonyme Sulfanilamide, N1-(6-ethoxy-3-pyridazinyl)- (6CI,8CI), Sulfanilamide, N1-(6-ethoxy-3-pyridazinyl)- (7CI), 4-Amino-N-(6-ethoxy-3-pyridazinyl)benzenesulfonamide, Cysul, Sulfaethoxypyridazine, Sulfanilamido-6-ethoxy-3-pyridazine
Nom IUPAC 4-amino-N-(6-ethoxypyridazin-3-yl)benzenesulfonamide
SMILES CCOc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfaethoxypyridazine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H14N4O3S/c1-2-19-12-8-7-11(14-15-12)16-20(17,18)10-5-3-9(13)4-6-10/h3-8H,2,13H2,1H3,(H,14,16)
Poids de la formule 294.0787
Pourcentage de pureté >95%