Learn More
Sulfaguanide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfaguanidine |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10N4O2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11) |
| Poids de la formule | 214.0524 |
| Pourcentage de pureté | >95% |