Learn More
Sulfalene, MedChemExpress
Description
Sulfalene (Sulfametopyrazine) is an antimalarial agent. Sulfalene is also a long-acting sulfonamide antibacterial.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfalene |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 152-47-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C11H12N4O3S |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | Sulfametopyrazine AS-18908 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (356.76 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Afficher plus |