Learn More
Sulfamerazine, 98+%
Code produit 11336836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11336836 100 g -
11326836 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11336836 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04194.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 127-79-7 | C11H12N4O2S | 264.303 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-79-7
Formule moléculaire C11H12N4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 264.303
Numéro MDL MFCD00023212
Clé InChI QPPBRPIAZZHUNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfamerazine, sulphamerazine, sulfamethyldiazine, sulfamerazin, cremomerazine, methylsulfazine, sulfameradine, mebacid, metilsulfadiazin, methylpyrimal
CID PubChem 5325
ChEBI CHEBI:102130
Nom IUPAC 4-amino-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
SMILES CC1=NC(=NC=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfamerazine
Point de fusion 234°C to 238°C
Quantité 100 g
Beilstein 249133
Merck Index 14,8913
Poids de la formule 264.3
Pourcentage de pureté ≥98%