Learn More
Sulfamérazine-d4 (benzène-d4), CDN
Code produit 30324773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324773 0.005 g 0.01g
30314086 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30324773 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND73960.005G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-10-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfamerazine-d4
CAS 1020719-84-9
Formule moléculaire C11 2H4 H8 N4 O2 S
Quantité 0.005 g
Synonyme Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, 4-amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)-, Sulfamerazine D4
Formule InChI InChI=1 S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7 H,12H2,1H3,(H,13,14,15)/i2D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccc(C)n2
Nom IUPAC 4-amino-2,3,5,6-tétradeutéro-N-(4-méthylpyrimidine-2-yl)benzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 268.33
Poids de la formule 268,0932 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique